EX0510
Ethylenediamine
Sinónimos:
1,2-Ethanediamine
About This Item
Productos recomendados
presión de vapor
12 hPa ( 20 °C)
Nivel de calidad
Ensayo
≥98%
Formulario
liquid
pH
12.2 (20 °C, 100 g/L in H2O)
mp
11 °C
temperatura de transición
flash point 38 °C
temp. de almacenamiento
room temp
Aplicación
- Novel Water-Soluble Ruthenium-Arene Ethylenediamine Schiff Base (RAES) Organometallic: This study explores the dual antimicrobial-anticancer potentials, hydrolysis, and DNA/BSA binding affinity of RAES, which is insightful for both chemical analysis and potential therapeutic applications (Zahirovic et al., 2024).
- Enhanced adsorption and removal of Cd(II) from aqueous solution by amino-functionalized ZIF-8: This research focuses on the utilization of ethylenediamine-modified frameworks for environmental cleanup, specifically for the adsorption of cadmium from water, highlighting the adaptability of ethylenediamine in environmental applications (Khosravi et al., 2024).
Nota de análisis
Form:Clear liquid, may form carbonates
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Resp. Sens. 1B - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1B
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
100.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
38 °C - closed cup
Listados normativos
Los listados normativos se proporcionan para los productos químicos principalmente. Para los productos no químicos sólo se puede proporcionar información limitada. Si no hay ninguna entrada, significa que ninguno de los componentes está en la lista. Es obligación del usuario garantizar el uso seguro y legal del producto.
EU REACH SVHC Candidate List