EX0275
Specially Denatured Alcohol 3C
200 Proof
Sinónimos:
ethyl alcohol
formulario
liquid
concentración
200 proof in alcohol (denatured)
temperatura de transición
flash point 13 °C
Condiciones de envío
ambient
temp. de almacenamiento
room temp
Aplicación
200 Proof
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
55.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
13 °C - closed cup