Merck
EFAAB10BS
EZ-Fit® Filtration Unit, black membrane, 0.8µm pore size, 100mL funnel, bulk packaging, no pad
General microbiological analysis
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
NACRES:
NB.24
UNSPSC Code:
41116129
Pore size:
0.8 μm pore size
Material:
black filter, gridded filter, mixed cellulose esters (MCE) , styrene-butadiene device
Filter diam.:
47 mm
Manufacturer/tradename:
EZ-Fit®
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
material
black filter, gridded filter, mixed cellulose esters (MCE) , styrene-butadiene device
agency
ISO 7004:1985
sterility
sterile; β-irradiated
manufacturer/tradename
EZ-Fit®
parameter
100 mL sample volume
filter diam.
47 mm
funnel capacity
100 mL
pore size
0.8 μm pore size
input
sample type food(s)
sample(s) (environmental)
sample type pharmaceutical(s)
sample type beverage(s)
application(s)
bioburden testing
clinical
cosmetics
environmental
food and beverages
industrial qc
pharmaceutical
water monitoring
shipped in
ambient
Application
General microbiological analysis
Legal Information
EZ-FIT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany