Documentos clave
DR1123
Sigma-Aldrich
Anti-GCM1 Mouse mAb (2E11)
liquid, clone 2E11, Calbiochem®
Sinónimos:
Anti-Glial Cells Missing Homolog 1
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
origen biológico
mouse
Nivel de calidad
forma del anticuerpo
purified antibody
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
2E11, monoclonal
formulario
liquid
no contiene
preservative
reactividad de especies
human
fabricante / nombre comercial
Calbiochem®
condiciones de almacenamiento
OK to freeze
avoid repeated freeze/thaw cycles
isotipo
IgG2a
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... GCM1(8521)
Descripción general
Anti-GCM1, mouse monoclonal, clone 2E11, recognizes the ~50 kDa GCM1 in FHs 173 WE and HeLa cells and human stomach tissue. It is validated for use in ELISA, WB, ICC, and IHC on paraffin sections.
Purified mouse monoclonal antibody. Recognizes the ~50 kDa GCM1 protein.
Recognizes the ~50 kDa GCM1 protein in FHs 173 WE and HeLa cells and human stomach tissue.
Inmunógeno
A recombinant polypeptide corresponding to amino acids of 108-166 human GCM1, expressed as a GST fusion protein
Aplicación
ELISA (see comments)Immunoblotting (1-5 g/ml)Immunocytochemistry (10 g/ml)Paraffin Sections (1.7 g/ml)
Advertencia
Toxicity: Regulatory Review (Z)
Nota de análisis
Positive Control
FHs 173 WE cells, Human stomach tissue, HeLa cells
Información legal
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
nwg
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable