Documentos
DR1106
Sigma-Aldrich
Anti-MSH6 Mouse mAb (1F2)
liquid, clone 1F2, Calbiochem®
Sinónimos:
Anti-MutS Homolog 6
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
origen biológico
mouse
Nivel de calidad
forma del anticuerpo
purified antibody
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
1F2, monoclonal
formulario
liquid
no contiene
preservative
reactividad de especies
human
fabricante / nombre comercial
Calbiochem®
condiciones de almacenamiento
OK to freeze
avoid repeated freeze/thaw cycles
isotipo
IgG1
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... MSH6(2956)
Descripción general
Purified mouse monoclonal antibody. Recognizes the ~140-150 kDa MSH6 protein.
Recognizes the ~140-150 kDa MSH6 protein in HeLa cells and human kidney tissue.
This Anti-MSH6 Mouse mAb (1F2) is validated for use in ELISA, Immunoblotting, Immunocytochemistry for the detection of MSH6.
Inmunógeno
A recombinant polypeptide corrresponding to amino acids of 931-1031 human MSH6, expressed as a GST fusion protein
Advertencia
Toxicity: Regulatory Review (Z)
Nota de análisis
Positive Control
Human kidney tissue, HeLa cells
Información legal
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Not finding the right product?  
Try our Herramienta de selección de productos.
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
nwg
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable