DR1061
Anti-ENO1 Mouse mAb (8G8)
liquid, clone 8G8, Calbiochem®
Sinónimos:
Anti-α Enolase 1
About This Item
origen biológico
mouse
Nivel de calidad
forma del anticuerpo
purified antibody
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
8G8, monoclonal
formulario
liquid
no contiene
preservative
reactividad de especies
human
fabricante / nombre comercial
Calbiochem®
condiciones de almacenamiento
OK to freeze
avoid repeated freeze/thaw cycles
isotipo
IgG1
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... ENO1(2023)
Descripción general
Inmunógeno
Aplicación
ELISA (see comments)
Immunoblotting (1-5 g/ml)
Immunocytochemistry (10 g/ml)
Paraffin Sections (1 g/ml)
Advertencia
Forma física
Reconstitución
Nota de análisis
MCF-7 cells, Human lymphoma tissue, HeLa cells
Otras notas
Zhao, J., et al. 2007. Mol. Cell Proteomics.6 987.
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
nwg
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable