CWL671S03
Milligard® LPB 0.5 µm nominal, Cartridge
pore size 0.5 μm, cartridge nominal length 10 in. (25 cm)
Sinónimos:
Milligard Low Protein Binding Cartridge Filter 10 in. Code 7 0.5 μm
About This Item
Materiales
mixed cellulose esters (MCE) (low protein-binding)
polyester support
polypropylene
silicone seal
Nivel de calidad
esterilidad
non-sterile
Compatibilidad de esterilización
autoclavable compatible
steam-in-place compatible
Línea del producto
Milligard®
Características
hydrophilic
fabricante / nombre comercial
Milligard®
Parámetros
3.5 bar max. differential pressure (50 psid) at 25 °C
3.5 bar max. inlet pressure (50 psi) at 25 °C
técnicas
prefiltration: suitable
Longitud
10 in.
Anchura
2.9 in.
longitud nominal del cartucho
10 in. (25 cm)
Diámetro
7.1 cm (2.8 in.)
filtración área
0.8 m2
impurezas
≤0.5 EU/mL bacterial endotoxins (LAL test, Aqueous extraction)
<0.5 EU/mL USP bacterial endotoxins (LAL test, sample aqueous extraction)
extraíbles gravimétricos
≤100 mg/cartridge
matriz
Milligard® LPB
tamaño de poro
0.5 μm nominal pore size
0.5 μm pore size
entrada
sample type liquid
código del cartucho
Code 7
Descripción general
Características y beneficios
Envase
Otras notas
- Organism Retention: Microorganism
- Mode of Action: Filtration (size exclusion)
- Application: BioProcessing
- Intended Use: Reduction or removal of microorganism/bioburden
- Instructions for Use: Please refer to the installation and wetting sections of OptiScale®-25 user guide and introduction section of the Mixed cellulose esters Tech Brief
- Storage Statement: Please refer to the Mixed cellulose esters Tech Brief
- Disposal Statement: Dispose of in accordance with applicable federal, state and local regulations.
Especificaciones
Nota de preparación
10 autoclave cycles or SIP @ 121 °C for 30 min
Nota de análisis
Información legal
Not finding the right product?
Try our Herramienta de selección de productos.
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Flam. Sol. 1
Código de clase de almacenamiento
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2