CRK172T06
Filtro de cartucho Polygard® CR
pore size 0.1 μm, cartridge nominal length 20 in. (50 cm), Code 7 (2-226; O-rings w/locking-tabs)
Sinónimos:
Polygard-CR Cartridge Filter 20 in. 0.1 μm Code 7 PTFE-encapsulated Fluoroelastomer
About This Item
Productos recomendados
Materiales
PTFE seal
polypropylene
Nivel de calidad
Características
hydrophilic
fabricante / nombre comercial
Polygard
Parámetros
4.8 bar max. differential pressure (70 psid) at 25 °C
4.8 bar max. inlet pressure (70 psi) at 25 °C
longitud nominal del cartucho
20 in. (50 cm)
Diámetro
7.0 cm (2.75 in.)
impurezas
≤0.5 EU/mL bacterial endotoxins (LAL test, Aqueous extraction)
extraíbles gravimétricos
≤50 mg
tamaño de poro
0.1 μm nominal pore size
0.1 μm pore size
entrada
sample type liquid
código del cartucho
Code 7 (2-226; O-rings w/locking-tabs)
Categorías relacionadas
Descripción general
Nota de preparación
30 min with hot water @ 80 °C
10 autoclave cycles or SIP @ 126 °C for 30 min