Key Documents
CR75F2006
Millipore
Polygard-CR Cartridge Filter 20 in. 75 µm Code F
About This Item
Código UNSPSC:
23151806
eCl@ss:
32031690
Materiales
PE seal
polypropylene
Nivel de calidad
descripción
sanitization 30 min with hot water @ 80 °C
esterilidad
(Do not autoclave)
Características
hydrophilic
Parámetros
4.8 bar max. differential pressure (70 psid) at 25 °C
4.8 bar max. inlet pressure (70 psi) at 25 °C
longitud nominal del cartucho
20 in. (50 cm)
Diámetro
7.0 cm (2.75 in.)
impurezas
≤0.5 EU/mL Aqueous extraction (LAL test)
tamaño de poro
75.0 μm nominal pore size
75.0 μm
código del cartucho
Code F (double open end w/flat gaskets)
Nota de análisis
Will meet the USP Oxidizable Substances Test requirements after a water flush of ≥10 L
≤50 mg after 24-h soak in water