CR03F3P06
Polygard-CR Cartridge Filter 30 in. 3.0 µm Code F Extended
About This Item
Nivel de calidad
Materiales
polypropylene
silicone seal
descripción
sanitization 30 min with hot water @ 80 °C
esterilidad
(Do not autoclave)
Características
hydrophilic
Parámetros
4.8 bar max. differential pressure (70 psid) at 25 °C
4.8 bar max. inlet pressure (70 psi) at 25 °C
longitud nominal del cartucho
30 in. (75 cm)
Diámetro
7.0 cm (2.75 in.)
impurezas
≤0.5 EU/mL Aqueous extraction (LAL test)
tamaño de poro
3.0 μm nominal pore size
3.0 μm
código del cartucho
Code F (double open end w/flat gaskets)