Documentos
CPMB01202
Milli-Q
Cartucho de ultrafiltración Ion-Ex
L 30 cm (12 in.), For use with Milli-Q® bowl-style systems and Alpha-Q systems
Sinónimos:
Cartucho purificador Ion-Ex 30 cm
About This Item
Código UNSPSC:
41104212
eCl@ss:
33050190
NACRES:
JA.14
Materiales
polypropylene
Características
removes ionized impurities from water pretreated by reverse osmosis, deionization or distillation
envase
pkg of 2 units
Longitud
30 cm (12 in.)
compatibilidad
for use with Alpha-Q (Before 1987)
Condiciones de envío
ambient
Descripción general
El cartucho de ultrafiltración Ion-Ex de 30 cm es un fungible de purificación de agua para utilizar con sistemas de estilo bowl y Alpha-Q Milli-Q®.
Características y beneficios
  • Elimina las impurezas ionizadas del agua pretratada por ósmosis inversa, desionización o destilación.
  • Fabricado en polipropileno puro con caperuzas termoligadas para reducir el riesgo de contaminación con extraíbles.
  • La tecnología de purificación incluye filtración en profundidad.
Información legal
Milli-Q is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany