Documentos clave
CN5073001
Millipore
PP PLEAT CART 5.0UM 30" C-7
About This Item
Código UNSPSC:
23151806
eCl@ss:
32031690
Materiales
polypropylene
tamaño de poro
5.0 μm nominal pore size
5.0 μm pore size
código del cartucho
Code 7 (2-226; O-rings w/locking-tabs)
Descripción general
Device Configuration: Cartridge