Documentos clave
CN1H71001
Millipore
Polygard® CART 10" CD7
About This Item
Código UNSPSC:
23151806
eCl@ss:
32031690
Materiales
polypropylene
Nivel de calidad
fabricante / nombre comercial
Polygard
longitud nominal del cartucho
10 in. (25 cm)
tamaño de poro
10.0 μm nominal pore size
10.0 μm pore size
código del cartucho
Code 7 (2-226; O-rings w/locking-tabs)
Descripción general
Device Configuration: Cartridge
Información legal
POLYGARD is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany