Documentos clave
CN0301001
Millipore
*PP PLEAT CART 0.3UM 10" C-0
About This Item
Código UNSPSC:
23151806
eCl@ss:
32031690
Materiales
polypropylene
tamaño de poro
0.3 μm nominal pore size
0.3 μm pore size
código del cartucho
Code 0 (2-222; O-rings)
Descripción general
Device Configuration: Cartridge