Key Documents
CHGE73TS240-P
Cartucho Millipore Express® SHC
About This Item
Materiales
polyethersulfone membrane (PES)
silicone O-ring
esterilidad
non-sterile
Compatibilidad de esterilización
autoclavable compatible
steam-in-place compatible
Línea del producto
Millipore Express®
Características
hydrophilic
técnicas
sterile filtration: suitable
Longitud
30 in.
Anchura
2.7 in.
centro tamaño
, polysulfone
filtración área
1.44 m2
matriz
Millipore Express® SHC
pore size
0.5/0.2 μm pore size
código del cartucho
Code 7
Información legal
MILLIPORE EXPRESS is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany