CGW173S48
Polysep™ II 1,0/ 0,2/0,1 µm nominal, Cartucho
pore size 1.0/0.2/0.1 μm, cartridge nominal length 75 cm (30 in.)
About This Item
Productos recomendados
Materiales
borosilicate glass fiber (BGF) membrane
fluoroelastomer O-ring
mixed cellulose esters (MCE) membrane
polypropylene support
Nivel de calidad
cumplimiento norm.
meets FDA 21 CFR 177-182 (all component materials)
esterilidad
non-sterile
Compatibilidad de esterilización
autoclavable compatible
steam-in-place compatible
Línea del producto
Polysep™
Características
hydrophilic
fabricante / nombre comercial
Polysep™
técnicas
prefiltration: suitable
Longitud
30 in.
Anchura
2.7 in.
longitud nominal del cartucho
75 cm (30 in.)
filtración área
1.26 m2
matriz
Polysep™ II
pore size
1.0/0.2/0.1 μm nominal pore size
1.0/0.2/0.1 μm pore size
código del cartucho
Code 7
Descripción general
Características y beneficios
Nota de preparación
Nota de análisis
Otras notas
- Organism Retention: Microorganism
- Mode of Action: Filtration (size exclusion)
- Application: BioProcessing
- Intended Use: Reduction or removal of microorganism/bioburden
- Instructions for Use: Please refer first page of Visual Inspection Guide and introduction section of Mixed cellulose esters Tech Brief
- Storage Statement: Please refer Mixed cellulose esters Tech Brief
- Disposal Statement: Dispose of in accordance with applicable federal, state and local regulations