material
316 stainless steel spring(s) (electropolished), polyethersulfone membrane (for vent), polysulfone flow path (glass filled polysulfone USP Class VI, ADCF), polysulfone housing (outer, sterility chamber), polysulfone valve body (glass filled polysulfone USP Class VI, ADCF), silicone seal (USP Class VI, ADCF or EMA/410/01 compliant)
sterility
non-sterile
product line
Lynx®
parameter
0.7 bar max. pressure (10 psi) (connect/disconnect pressure), 2-40 °C operating temperature (36-104 °F), 4.1 bar max. pressure (60 psi) (operating pressure)
H
13.7 cm (5.4 in.)
L
25.7 cm (10.1 in.)
W
8.4 cm (3.3 in.)
fitting
Application
Legal Information
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Lynx® CDR
Cumpla las GMP con el programa Emprove®.
Acelere la cualificación, mantenga la conformidad y ahorre tiempo con Emprove® Dossiers.
Nota: será redirigido a EmproveSuite.com. Su nombre de usuario y contraseña son independientes de SigmaAldrich.com y pueden diferir.
Regístrese gratis y acceda a Emprove® Dossiers en cuestión de minutos. Actualice su plan de suscripción para desbloquear contenidos avanzados y personalizados en la Emprove® Suite
¿No encuentra lo que busca? Visite la página de ayuda del programa Emprove®..
¿Ya tiene este producto?
¿Le resulta difícil encontrar su producto o lote/número de lote?
Cómo encontrar el número de producto
Las referencias de los producto se combinan con los tamaños de envase y las cantidades cuando se muestran en la página web, por ejemplo: T1503-25G. Asegúrese de introducir el número de producto ÚNICAMENTE en el campo del Número de producto (ejemplo: T1503).
Ejemplo:
Otros ejemplos
705578-5MG-PW
PL860-CGA/SHF-1EA
MMYOMAG-74K-13
1000309185
introducir como 1.000309185)
¿Tienes problemas? Siéntase libre de contactar Servicio técnico para asistencia