Saltar a
CBL434
Anti-c-Myc Tag Antibody
CHEMICON®, mouse monoclonal, 3C7
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
A ustedes/SKUDisponibilidadPrecio
100 μg
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
329,00 €
Acerca de este artículo
UNSPSC Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
Clone:
3C7, monoclonal
Species reactivity:
mouse, human
Application:
ELISA, IP, WB
Citations:
6
329,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicita un pedido personalizado
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Nombre del producto
Anticuerpo anti-c-myc, clon 3C7, clone 3C7, Chemicon®, from mouse
biological source
mouse
Quality Segment
antibody form
purified antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
3C7, monoclonal
species reactivity
mouse, human
manufacturer/tradename
Chemicon®
technique(s)
ELISA: suitable, immunoprecipitation (IP): suitable, western blot: suitable
isotype
IgG1
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... MYC(4609)
mouse ... Myc(17869)
Immunogen
Epítopo: aminoácidos 171-188
Péptido sintético: Cys-Ser-Thr-Ser-Ser-Leu-Tyr-Leu-Gln-Asp-Leu-Ser-Ala-Ala-Ser-Glu-Cys seleccionados de la secuencia de la c-myc humana (aminoácidos (171-188). El péptido se conjugó con la hemocianina de lapa californiana
Application
Categoría de investigación
Epigenética y función nuclear
Detección del c-myc, también conocido como Proto-oncogén c-Myc, con el anticuerpo anti-c-myc, clon 3C7 (anticuerpo monoclonal de ratón), que ha demostrado funcionar en ELISA, IP y WB.
Inmunoelectrotransferencia
Inmunoprecipitación
Inmunoanálisis de detección de c-myc
El usuario final debe determinar las diluciones de trabajo óptimas.
Subcategoría de investigación
Factores de transcripción
Biochem/physiol Actions
En la inmunotransferencia este anticuerpo detecta una banda principal en 62-64 kDa que puede ser bloqueada por preincubación con el péptido inmunizante. En la inmunoprecipitación el anticuerpo detecta una banda de 62 kDa procedente de los lisados celulares.
REACTIVIDAD CRUZADA CON ESPECIES CONOCIDAS: Se sabe que este anticuerpo experimenta reacción cruzada con el c-myc de ratón
Physical form
El monoclonal se presenta a una concentración de 100 μg/1ml en disolución salina tamponada con fosfato que contiene azida sódica 10 mM y 1 mg/ml de seroalbúmina bovina. Recomendamos que cada laboratorio determine un valor de trabajo óptimo para utilizar en su aplicación concreta.
Presentación: Purificada
Preparation Note
Para utilizar en el plazo de 1 mes desde la fecha de compra, conservar a +4°C; si se desea guardar a más largo plazo, distribuir los anticuerpos en alícuotas de pequeño volumen y almacenar a -20°C.
Legal Information
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Salvo que se indique lo contrario en nuestro catálogo o en otra documentación de la empresa que acompañe al producto, nuestros productos están indicados sólo para investigación y no deben utilizarse para ningún otro propósito, como, entre otros, usos comerciales no autorizados, diagnóstico in vitro, usos terapéuticos ex vivo o in vivo o cualquier tipo de consumo o aplicación en humanos o animales.
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
GW21184PGW21222SAB4200742
species reactivity
mouse, human
species reactivity
rat, mouse, human
species reactivity
mouse, rat, human
species reactivity
human
clone
3C7, monoclonal
clone
polyclonal
clone
polyclonal
clone
9E10, monoclonal
antibody form
purified antibody
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
purified from hybridoma cell culture
biological source
mouse
biological source
chicken
biological source
chicken
biological source
mouse
Gene Information
human ... MYC(4609)
mouse ... Myc(17869)
Gene Information
human ... MYC(4609)
Gene Information
human ... MYC(4609)
Gene Information
human ... MYC(4609)
isotype
IgG1
isotype
-
isotype
-
isotype
IgG1
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Anticuerpo anti-c-myc, clon 3C7
o
Pruebe nuestra Herramienta de selección de productos para limitar sus opciones
Clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c