BX1780
Butyl Alcohol
Meets ACS Specifications, Meets Reagent Specifications for testing USP/NF monographs GR ACS
Sinónimos:
Butyl Alcohol, 1-Butanol
About This Item
Productos recomendados
Agency
meets USP/NF
Nivel de calidad
presión de vapor
6.7 hPa ( 20 °C)
Análisis
≥99.4% (GC)
formulario
liquid
impurezas
≤0.0008 meq/g Titrable acid
≤0.01% Carbonyl compounds (as butyraldehyde)
≤0.1% Water (H2O)
≤0.2% Di-n-Butyl ether [(C4 H9)2 O]
residuo de evap.
≤0.005%
color
APHA: ≤10
pH
7 (20 °C, 70 g/L in H2O)
bp
116-118 °C/1013 hPa
mp
-89 °C
temperatura de transición
flash point 34 °C
solubilidad
66 g/L
densidad
0.81 g/cm3 at 20 °C
Condiciones de envío
ambient
temp. de almacenamiento
room temp
InChI
1S/C4H10O/c1-2-3-4-5/h5H,2-4H2,1H3
Clave InChI
LRHPLDYGYMQRHN-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
Nota de análisis
Carbonyl compounds (as butyraldehyde): 0.01% max
Color (APHA): 10 max
Di-n-Butyl ether [(C4 H9)2 O]: 0.2% max
Evaporation residue: 0.005% max
Form: Clear liquid
Titrable acid: 0.0008meq/g max
Water (H2O): 0.1% max
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Central nervous system, Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
95.0 °F - Pensky-Martens closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
35 °C - Pensky-Martens closed cup
Listados normativos
Los listados normativos se proporcionan para los productos químicos principalmente. Para los productos no químicos sólo se puede proporcionar información limitada. Si no hay ninguna entrada, significa que ninguno de los componentes está en la lista. Es obligación del usuario garantizar el uso seguro y legal del producto.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)