Key Documents
BX1555
Supelco
Bromothymol Blue
meets analytical specifications of USP/NF GR ACS
Sinónimos:
Bromothymol Blue, 3,3`-Dibromethylmolsulfonphthalein
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C27H28Br2O5S
Número de CAS:
Peso molecular:
624.38
Número MDL:
Código UNSPSC:
12171502
Número índice de la CE:
200-971-2
Agency
meets analytical specifications of USP/NF GR ACS
formulario
powder
color
pink to purple
visual transition interval
6.0-7.6, yellow to blue
Condiciones de envío
ambient
temp. de almacenamiento
10-30°C
InChI
1S/C27H28Br2O5S/c1-13(2)17-11-20(15(5)23(28)25(17)30)27(19-9-7-8-10-22(19)35(32,33)34-27)21-12-18(14(3)4)26(31)24(29)16(21)6/h7-14,30-31H,1-6H3
Clave InChI
NUHCTOLBWMJMLX-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Meets ACS Specifications GR ACS
Aplicación
Meets ACS Specifications GR ACS
Nota de análisis
Clarity of solutionTo pass testColorPink to purpleFormPowderVisible spectrum, max. absorbance0.50AU minVisible spectrum, max. wavelength615-625nmVisual transition (from pH 6.0 to pH 7.6)Yellow to Blue
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable