Documentos clave
BVHAWG124
Millipore
Unidad Beviflex, embudo de 100 ml, 0,45µm blanca cuadriculada
100mL, 0.45μm white gridded for bioburden and water analysis
Sinónimos:
Embudo de filtración estéril
About This Item
Código UNSPSC:
41116129
Materiales
gridded filter
mixed cellulose esters (MCE)
polypropylene device
styrene-acrylonitrile (SAN) device
white filter
esterilidad
sterile; ethylene oxide treated
fabricante / nombre comercial
Beviflex
Parámetros
100 mL sample volume
tamaño de poro
0.45 μm pore size
entrada
sample type beverage(s)
aplicaciones
bioburden testing
food and beverages
Condiciones de envío
ambient
Descripción general
El embudo Beviflex es una unidad de filtración esterilizada lista para usar que combina un embudo de 100 ml y una membrana de filtración en un único dispositivo que ofrece una solución completa para el análisis de la biocarga. La unidad de filtración es de polipropileno, SAN, y la membrana de ésteres mezclados de celulosa (MCE), con un tamaño de poro de 0,45µm y cuadrícula blanca, La membrana de filtración integral precintada elimina la necesidad de manipulación de la membrana, reduciendo así al mínimo una fuente importante de contaminación y mejorando la fiabilidad de los análisis del grado de contaminación microbiológica. La membrana precintada evita el fenómeno de desviación a menudo observado con otros sistemas de filtración. La unidad de filtración Beviflex permite filtraciones más rápidas.
Aplicación
El embudo Beviflex de 100 ml con membrana de ésteres mezclados de celulosa se utiliza en el análisis de la biocarga, la supervisión del agua y los análisis microbiológicos generales de la cerveza y el agua embotellada. Se utiliza mucho en la industria farmacéutica, cosmética y de bebidas
Información legal
BEVIFLEX is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2