BM-50L-BK
Anti-D (clones TH-28/MS-26) Blood Grouping Reagent
BIOSCOT™ Anti-D Blend from the clones TH-28/MS-26, Human IgM/IgG, Blood Grouping Reagent
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
human
Nivel de calidad
forma del anticuerpo
unpurified
clon
TH-28 Human IgM/MS-26 Human IgG, monoclonal
formulario
liquid
envase
pkg of 50 L
fabricante / nombre comercial
BIOSCOT™
concentración
10-25 mg/mL protein (Total Protein Range)
técnicas
agglutination assay: suitable
pH
7.1-7.3
isotipo
IgG
IgM
Condiciones de envío
ambient
temp. de almacenamiento
2-8°C
Categorías relacionadas
Descripción general
Appropriate for donor testing - reacts with all D weak and D partial red cells, including DVIContains 0.1% (w/v) Sodium AzideFiltered through a 0.22μm terminal filterShelf Life: 36 months from date of filtrationProduct formulation examined according to Annex IV of the EU IVD directive to support CE registration.For In Vitro use only
Aplicación
Bulk
For use by Tube;Slide;Microplate;Gel and Column techniques
Información legal
BIOSCOT is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable