BM-10ML-RU
Anti-D (clones TH-28/MS-26) Blood Grouping Reagent for Research Use
BIOSCOT™ Anti-D Blend from the clones TH-28/MS-26, Human IgM/IgG, Blood Grouping Reagent for Research Use
About This Item
origen biológico
human
forma del anticuerpo
unpurified
clon
TH-28/MS-26, monoclonal
formulario
liquid
envase
pkg of 10 mL
fabricante / nombre comercial
BIOSCOT™
concentración
10-25 mg/mL protein (Total Protein Range)
técnicas
agglutination assay: suitable
pH
7.1-7.3
isotipo
IgG
IgM
Condiciones de envío
ambient
temp. de almacenamiento
2-8°C
Descripción general
Contains 0.1% (w/v) Sodium Azide. Filtered through a 0.22μm terminal filter. Shelf Life: 36 months from date of filtration, For Non Clinical In Vitro research use only.
Aplicación
For use by Tube;Slide;Microplate;Gel and Column techniques
Vialled, Labeled
Información legal
BIOSCOT is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Millipore is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable