Key Documents
BK-10X5ML-B
Millipore
Anti-K (cloneAEK4) Blood Grouping Reagent
BIOSCOT Anti-K from the clone AEK4, Human IgM, Blood Grouping Reagent
About This Item
Código UNSPSC:
41116102
origen biológico
human
Nivel de calidad
clon
AEK4, monoclonal
envase
pkg of 10 × 5 mL
fabricante / nombre comercial
BIOSCOT
condiciones de almacenamiento
do not freeze
concentración
10-20 mg/mL protein (Total Protein Range)
técnicas
agglutination assay: suitable
pH
7.1-7.3
isotipo
IgM
aplicaciones
clinical testing
Condiciones de envío
ambient
temp. de almacenamiento
2-8°C
Descripción general
Contains 0.1% (w/v) Sodium Azide
Filtered through a 0.22μm terminal filter
Shelf Life: 36 months from date of filtration
Product formulation examined according to Annex IV of the EU IVD directive to support CE registration.
For In Vitro use only
Aplicación
For use by Tube;Slide;Microplate;Gel and Column techniques
Vialled, Labeled
Información legal
BIOSCOT is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Millipore is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable