Documentos clave
BI0342
Sigma-Aldrich
Capping Reagent B, 1-Methylimidazole/Tetrahydrofuran/Pyridine 1/8/1 (v/v/v)
Biosynthesis Novabiochem®
Sinónimos:
DNA Reagent
About This Item
Código UNSPSC:
41116006
Nivel de calidad
Línea del producto
Novabiochem®
formulario
liquid
idoneidad de la reacción
reaction type: Acetylations
reagent type: derivatization reagent
bp
66.2 °C/1013 hPa
temperatura de transición
flash point <4.4 °C
Condiciones de envío
ambient
temp. de almacenamiento
room temp
Categorías relacionadas
Aplicación
BI0342-0200 is packaged in 28/405 glass bottles
BI0342-0450 is packaged in 28/405 glass bottles
BI0342-2500 is packaged in 38/430 glass bottles
BI0342-4000 is packaged in 38/430 glass bottles
DNA Reagents Label Change Explanation
Nota de análisis
Assay (1-methylimidazole) (by density): 9.0-11.0% v/v
Assay (pyridine) (by density): 9.0-11.0% v/v
Assay (tetrahydrofuran) (by density): 78.0-82.0% v/v
Color (APHA): 10 max
Form: Clear liquid
Infrared Spectrum:
Water (H2O): 300ppm max
Información legal
Novabiochem is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Palabra de señalización
Danger
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Órganos de actuación
Central nervous system, Respiratory system
Riesgos supl.
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
<39.9 °F
Punto de inflamabilidad (°C)
< 4.4 °C