AP202
Goat Anti-Rat light chain Antibody
Chemicon®, from goat
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
goat
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
affinity purified immunoglobulin
tipo de anticuerpo
secondary antibodies
clon
polyclonal
reactividad de especies
rat
fabricante / nombre comercial
Chemicon®
técnicas
ELISA: suitable
western blot: suitable
isotipo
IgG
Condiciones de envío
wet ice
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Descripción general
Especificidad
Inmunógeno
Aplicación
Secondary & Control Antibodies
Fragment Specific Secondary Antibodies
ELISA
Optimal working dilutions must be determined by the end user.
Descripción de destino
Forma física
Almacenamiento y estabilidad
Información legal
Cláusula de descargo de responsabilidad
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable