AP184C
Donkey Anti-Sheep IgG Antibody, Cy3 conjugate, Species Adsorbed
Chemicon®, from donkey
About This Item
origen biológico
donkey
Nivel de calidad
conjugado
CY3 conjugate
forma del anticuerpo
F(ab′)2 fragment of affinity isolated antibody
tipo de anticuerpo
secondary antibodies
clon
polyclonal
reactividad de especies
sheep
fabricante / nombre comercial
Chemicon®
técnicas
immunofluorescence: suitable
Condiciones de envío
wet ice
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Categorías relacionadas
Aplicación
Secondary & Control Antibodies
Secondary Antibodies Adsorbed for Dual Labeling
Información legal
Cláusula de descargo de responsabilidad
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Aquatic Chronic 3
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3