Documentos clave
AP1145
Sigma-Aldrich
Anti-IL13RA2 Mouse mAb (2E10)
liquid, clone 2E10, Calbiochem®
Sinónimos:
Anti-Interleukin-13 Receptor αChain 2
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
origen biológico
mouse
Nivel de calidad
forma del anticuerpo
purified antibody
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
2E10, monoclonal
Formulario
liquid
reactividad de especies
human
fabricante / nombre comercial
Calbiochem®
condiciones de almacenamiento
OK to freeze
avoid repeated freeze/thaw cycles
isotipo
IgG2a
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... IL13RA2(3598)
Descripción general
Purified mouse monoclonal antibody. Recognizes the ~50 kDa IL13RA2 protein.
Recognizes the ~50 kDa IL13RA2 protein in HeLa cells.
This Anti-IL13RA2 Mouse mAb (2E10) is validated for use in ELISA, Immunoblotting for the detection of IL13RA2.
Inmunógeno
A recombinant polypeptide corresponding to amino acids 27-127 of human IL13RA2, expressed as a GST fusion protein
Aplicación
ELISA (see comments)
Immunoblotting (1-5 g/ml)
Advertencia
Toxicity: Regulatory Review (Z)
Forma física
In PBS, pH 7.2.
Reconstitución
Following initial thaw, aliquot and freeze (-20°C).
Nota de análisis
Positive Control
HeLa cells
Otras notas
For ELISA, this antibody can be used as the capture antibody; recommended concentration is 10 ng/ml, 1 µg/well, 100 µl total volume. Variables associated with assay conditions will dictate the proper working dilution.
Zeis, T., et al. 2008. Brain131 288.
Información legal
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
nwg
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable