ABT404
Anti-CAPN6 Antibody
from rabbit, purified by affinity chromatography
Sinónimos:
Calpain-6, Calpain-like protease X-linked, Calpamodulin, CalpM
About This Item
origen biológico
rabbit
forma del anticuerpo
affinity isolated antibody
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
polyclonal
purificado por
affinity chromatography
reactividad de especies
rat, human
técnicas
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
wet ice
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... CAPN6(827)
Descripción general
Inmunógeno
Aplicación
Immunofluorescence Analysis: 20 μg/mL from a representative lot detected CAPN6 in human lung cells.
Cell Structure
Cytoskeleton
Calidad
Western Blotting Analysis: 1 μg/mL of this antibody detected CAPN6 in rat lung tissue lysate.
Descripción de destino
Forma física
Almacenamiento y estabilidad
Otras notas
Cláusula de descargo de responsabilidad
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable