ABT10
Anti-CKAP5 Antibody
from rabbit, purified by affinity chromatography
Sinónimos:
Cytoskeleton-associated protein 5, Colonic and hepatic tumor over-expressed gene protein, Ch-TOG
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
rabbit
Nivel de calidad
forma del anticuerpo
affinity isolated antibody
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
polyclonal
purificado por
affinity chromatography
reactividad de especies
human
reactividad de especies (predicha por homología)
mouse (based on 100% sequence homology), bovine (based on 100% sequence homology), canine (based on 100% sequence homology), rat (based on 100% sequence homology)
técnicas
immunocytochemistry: suitable
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
wet ice
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... CKAP5(9793)
Descripción general
Inmunógeno
Aplicación
Cell Structure
Cytoskeleton
Calidad
Immunocytochemistry Analysis: A 1:500 dilution of this antibody detected CKAP5 in A431 cells.
Descripción de destino
Three isoforms are produced by alternative splicing with molecular weights of 225, 218, and 226 kDa
Forma física
Almacenamiento y estabilidad
Nota de análisis
A431 cells
Cláusula de descargo de responsabilidad
Not finding the right product?
Try our Herramienta de selección de productos.
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable