Merck
ABS53
Anticuerpo anti-FHOD1
from rabbit
Sinónimos:
formin homology 2 domain containing 1, FHOS, FH1/FH2 domain-containing protein, FHOS1, Formin homology 2 domain-containing protein 1, Formin homolog overexpressed in spleen 1
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
polyclonal
Application:
WB
Citations:
-
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
biological source
rabbit
Quality Level
conjugate
unconjugated
antibody form
purified antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
species reactivity
human
technique(s)
western blot: suitable
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... FHOD1(29109)
General description
La proteína 1 que contiene un dominio con homología a la formina 2 (FHOD1) es un miembro de la familia de proteínas con homología a la formina (FH), un grupo de proteínas que actúa regulando varios procesos celulares como el patrón embrionario, la supervivencia celular, la organización del citoesqueleto, la transcripción de genes y la migración. Las proteínas FH son capaces de regular estos procesos a través de su interacción con las proteínas de unión a la actina y actuando de puente entre las GTPasas de la familia Rho, la tirosina cinasa Src y la vía de comunicación Wnt. Como miembro de la familia FH, la FHOD1 contiene varios dominios característicos: un dominio de unión a GTPasas (GBD, una hélice superenrollada, dominios FH1 y FH2, y un dominio autorregulador diáfano (DAD). La FHOD1 es un componente necesario en el montaje de la estructura de la F-actina y su actividad depende de la RHO-Rock. La expresión de la FHOD1 es ubicua, pero la más elevada se encuentra en el bazo.
~130 kDa observados
Immunogen
Epítopo: N-terminal
Péptido lineal correspondiente a la FHOD1 humano en el N-terminal.
Application
Análisis mediante inmunoelectrotransferencia (WB): 2 µg/ml de este anticuerpo detectaron la FHOD1 en 10 µg del lisado de células HeLa.
Categoría de investigación
Comunicación molecular
El anticuerpo anti-FHOD1 es un anticuerpo contra el FHOD1 para utilizar en WB.
Biochem/physiol Actions
Este anticuerpo reconoce la FHOD1 en el N-terminal.
Physical form
Policlonal de conejo purificado en tampón que contiene Tris-glicina 0,1 M (pH 7,4), NaCl 150 mM con azida sódica al 0,05 %.
Presentación: Purificada
Proteína G purificada
Preparation Note
Estable durante 1 año a 2-8°C desde la fecha de recepción.
Analysis Note
Control
Lisado de células Huvec
Evaluada mediante inmunotransferencia Western en lisado de células Huvec.
Análisis mediante inmunotransferencia Western: 2 µg/ml de este anticuerpo detectaron la FHOD1 en 10 µg de lisado de células Huvec.
Other Notes
Concentración: Para conocer la concentración específica del lote, consulte el certificado de análisis.
Disclaimer
Salvo que se indique lo contrario en nuestro catálogo o en otra documentación de la empresa que acompañe al producto, nuestros productos están indicados sólo para investigación y no deben utilizarse para ningún otro propósito, como, entre otros, usos comerciales no autorizados, diagnóstico in vitro, usos terapéuticos ex vivo o in vivo o cualquier tipo de consumo o aplicación en humanos o animales.
Still not finding the right product?
Pruebe nuestra Herramienta de selección de productos para limitar sus opciones
Clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Visite la Librería de documentos
Número de artículo de comercio global
SKUGTIN
ABS5304053252374692