ABS218
Anti-phospho-DBC1 (Thr454) Antibody
from rabbit, purified by affinity chromatography
Sinónimos:
DBIRD complex subunit KIAA1967, Deleted in breast cancer gene 1 protein, DBC-1, DBC.1, p30 DBC
About This Item
origen biológico
rabbit
Nivel de calidad
forma del anticuerpo
affinity isolated antibody
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
polyclonal
purificado por
affinity chromatography
reactividad de especies
human
técnicas
inhibition assay: suitable (peptide)
western blot: suitable
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
wet ice
modificación del objetivo postraduccional
phosphorylation (pThr454)
Información sobre el gen
human ... BRINP1(1620)
Descripción general
Especificidad
Inmunógeno
Aplicación
Signaling
Developmental Signaling
Calidad
Western Blot Analysis: 1 µg/mL of this antibody detected DBC-1 phosphorylated at Thr454 in 10 µg of etoposide treated Jurkat cell lysates.
Descripción de destino
Forma física
Almacenamiento y estabilidad
Nota de análisis
Untreated and etoposide treated Jurkat cell lysates
Otras notas
Cláusula de descargo de responsabilidad
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable