ABS2119M
Anti-TTC39B
from rabbit
Sinónimos:
Tetratricopeptide repeat protein 39B, TPR repeat protein 39B
About This Item
origen biológico
rabbit
Nivel de calidad
forma del anticuerpo
affinity isolated antibody
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
polyclonal
reactividad de especies
human, mouse
reactividad de especies (predicha por homología)
rat (based on 100% sequence homology)
envase
antibody small pack of 25 μg
técnicas
western blot: suitable
isotipo
IgG
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... TTC39B(158219)
Descripción general
Especificidad
Inmunógeno
Aplicación
Calidad
Western Blotting Analysis: 1 µg/mL of this antibody detected TTC39B in 10 µg of TTC39B transfected HEK293T cell lysate.
Descripción de destino
Forma física
Otras notas
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2