ABS192
Anti-phospho-SRPK2 (Ser497) Antibody
from rabbit, purified by affinity chromatography
Sinónimos:
SRSF protein kinase 2, SFRS protein kinase 2, Serine/arginine-rich protein-specific kinase 2, SR-protein-specific kinase 2, SRSF protein kinase 2 N-terminal, SRSF protein kinase 2 C-terminal
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
rabbit
Nivel de calidad
forma del anticuerpo
affinity isolated antibody
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
polyclonal
purificado por
affinity chromatography
reactividad de especies
hamster, mouse, human
reactividad de especies (predicha por homología)
rat (based on 100% sequence homology), Xenopus (based on 100% sequence homology)
técnicas
western blot: suitable
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
wet ice
modificación del objetivo postraduccional
phosphorylation (pSer497)
Información sobre el gen
human ... SRPK2(6733)
Descripción general
Especificidad
Inmunógeno
Aplicación
Signaling
Developmental Signaling
Calidad
Western Blotting Analysis: A 1:500 dilution of this antibody detected SRPK2 (Ser497) in 10 µg of NIH3T3 cell lysate and Insulin treated NIH3T3 cell lysate.
Descripción de destino
Forma física
Almacenamiento y estabilidad
Nota de análisis
NIH3T3 cell lysate and Insulin treated NIH3T3 cell lysate
Cláusula de descargo de responsabilidad
Not finding the right product?
Try our Herramienta de selección de productos.
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable