ABS1668M
Anti-CHMP3
serum, from rabbit
Sinónimos:
Charged multivesicular body protein 3, Chromatin-modifying protein 3, Neuroendocrine differentiation factor, Vacuolar protein sorting-associated protein 24, hVps24
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
rabbit
Nivel de calidad
forma del anticuerpo
serum
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
polyclonal
reactividad de especies
human
envase
antibody small pack of 25 μL
técnicas
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
isotipo
IgG
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... CHMP3(51652)
Descripción general
Especificidad
Inmunógeno
Aplicación
Signaling
Western Blotting Analysis: A representative lot detected CHMP3 in Western Blotting applications (Morita, E., et. al. (2010). Proc Natl Acad Sci USA. 107(29):12889-94).
Calidad
Immunocytochemistry Analysis: A 1:100 dilution of this antibody detected CHMP3 in HeLa cells.
Descripción de destino
Forma física
Almacenamiento y estabilidad
Handling Recommendations: Upon receipt and prior to removing the cap, centrifuge the vial and gently mix the solution. Aliquot into microcentrifuge tubes and store at -20°C. Avoid repeated freeze/thaw cycles, which may damage IgG and affect product performance.
Otras notas
Cláusula de descargo de responsabilidad
Not finding the right product?
Try our Herramienta de selección de productos.
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1