ABS1645
Anti-Chromatin-Modifying Protein 6
from rabbit
Sinónimos:
Chromatin-modifying protein 6, Charged multivesicular body protein 6, Vacuolar protein sorting-associated protein 20, Vps20, hVps20
About This Item
origen biológico
rabbit
Nivel de calidad
forma del anticuerpo
affinity isolated antibody
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
polyclonal
reactividad de especies
human, monkey
técnicas
immunofluorescence: suitable
western blot: suitable
isotipo
IgG
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
ambient
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... CHMP6(79643)
Descripción general
Especificidad
Inmunógeno
Aplicación
Western Blotting Analysis: A 1:1,000 dilution from a representative lot detected Chromatin-Modifying Protein 6 in HEK293 cell lysate (Langelier, C., et. al. (2006). J Virol. 80(19):9465-80).
Signaling
Calidad
Western Blotting Analysis: A 1:2,000 dilution of this antibody detected Chromatin-Modifying Protein 6 in 10 µg of HEK293 cell lysate.
Descripción de destino
Forma física
Almacenamiento y estabilidad
Otras notas
Cláusula de descargo de responsabilidad
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1