Acerca de este artículo
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
polyclonal
Application:
ICC, WB
Citations:
3
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarlebiological source
rabbit
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
serum
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
species reactivity
human, rat, mouse
technique(s)
immunocytochemistry: suitable, western blot: suitable
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... AMOT(154796)
General description
La angiomotina es una proteína de la superficie celular que desempeña un papel central en el mantenimiento de las uniones estrechas y la captación de proteínas en las uniones estrechas, pero también parece regular la respuesta de las células endoteliales y su migración hacia los factores de crecimiento, así como su respuesta a la angiostatina. Por tanto, la angiomotina desempeña un papel en la formación de los vasos sanguíneos, la migración celular, la localización de proteínas, la quimiotaxis, la polaridad celular y muchas más actividades de movimiento / migración celular. La angiomotina es un componente de un complejo multiproteico asociado a las uniones estrechas que consta de las proteínas ARHGAP17, AMOT, MPP5/PALS1, INADL/PATJ y PARD3/PAR3. La angiomotina se expresa en las células endoteliales y se encuentra en la placenta, los vasos sanguíneos y el tejido muscular esquelético, así como en el borde anterior de los lamelipodios y los procesos celulares.
~ 150/80 kDa observados. Uniprot describe 2 isoformas producidas por empalme alternativo en ~118 kDa y ~73 kDa Este elevado peso molecular observado podría ser debido a la gran fosforilación.
Immunogen
Epítopo: C-terminal
Proteína recombinante que corresponde al extremo C-terminal de la angiomotina humana.
Application
Análisis mediante inmunoelectrotransferencia (WB): un lote representativo detectó la angiomotina en lisado de células MDCK (Wells, C. D., et al. (2006). Cell. 125:535-548).
Análisis mediante inmunocitoquímica: un lote representativo detectó la angiomotina en células MDCK (Wells, C. D., et al. (2006). Cell. 125:535-548).
Análisis mediante inmunocitoquímica: un lote representativo detectó la angiomotina en células MDCK (Wells, C. D., et al. (2006). Cell. 125:535-548).
Categoría de investigación
Comunicación molecular
Comunicación molecular
Este anticuerpo anti-angiomotina está validado para ser utilizado en inmunocitoquímica e inmunoelectrotransferencia para la detección de la angiomotina.
Subcategoría de investigación
Neurociencia de la transmisión de señales
Neurociencia de la transmisión de señales
Physical form
Sin purificar
Suero policlonal de conejo con azida sódica al 0,05 %.
Preparation Note
Estable durante 1 año a -20°C desde la fecha de recepción.
Recomendaciones de manipulación: Tras su recepción, y antes de quitar la tapa, centrifugue el vial y mezcle suavemente la disolución. Distribúyalo en alícuotas en tubos de microcentrífuga y guárdelo a -20°C. Evite ciclos repetidos de congelación y descongelación que pueden dañar la IgG y afectar al rendimiento del producto.
Recomendaciones de manipulación: Tras su recepción, y antes de quitar la tapa, centrifugue el vial y mezcle suavemente la disolución. Distribúyalo en alícuotas en tubos de microcentrífuga y guárdelo a -20°C. Evite ciclos repetidos de congelación y descongelación que pueden dañar la IgG y afectar al rendimiento del producto.
Analysis Note
Evaluada mediante inmunotransferencia Western en lisado de células HEK293.
Análisis mediante inmunoelectrotransferencia (western blot): una dilución 1:1 000 de este anticuerpo detectó la angiomotina en 10 µg de lisado de células HEK293.
Análisis mediante inmunoelectrotransferencia (western blot): una dilución 1:1 000 de este anticuerpo detectó la angiomotina en 10 µg de lisado de células HEK293.
Other Notes
Concentración: Consulte la ficha técnica específica del lote.
Disclaimer
Salvo que se indique lo contrario en nuestro catálogo o en otra documentación de la empresa que acompañe al producto, nuestros productos están indicados sólo para investigación y no deben utilizarse para ningún otro propósito, como, entre otros, usos comerciales no autorizados, diagnóstico in vitro, usos terapéuticos ex vivo o in vivo o cualquier tipo de consumo o aplicación en humanos o animales.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Anticuerpo anti-angiomotina
— o —
Pruebe nuestra Herramienta de selección de productos para limitar sus opciones
Clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1