ABN466
Anti-NANOS2 Antibody
from rabbit, purified by affinity chromatography
Sinónimos:
Nanos homolog 2, NOS-2, NANOS2
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
rabbit
Nivel de calidad
forma del anticuerpo
affinity isolated antibody
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
polyclonal
purificado por
affinity chromatography
reactividad de especies
rat, human
técnicas
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
wet ice
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... NANOS2(339345)
Descripción general
Especificidad
Inmunógeno
Aplicación
Immunofluorescence Analysis: 20 µg/mL from a representative lot detected NANOS2 in human testis cells.
Calidad
Western Blotting Analysis: 2 µg/mL of this antibody detected NANOS2 in 15 µg of rat brain tissue.
Descripción de destino
Otras notas
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable