ABN457
Anti-Peptide YY Antibody
from chicken, purified by affinity chromatography
Sinónimos:
Peptide YY1, PYYPYY-I, Peptide tyrosine tyrosine, Peptide YY(3-36), PYY-II, Peptide YY
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
chicken
Nivel de calidad
forma del anticuerpo
affinity isolated antibody
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
polyclonal
purificado por
affinity chromatography
reactividad de especies
rat, mouse
técnicas
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
isotipo
IgY
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
wet ice
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
mouse ... Pyy(217212)
rat ... Pyy(287730)
Descripción general
Especificidad
Inmunógeno
Aplicación
Calidad
Western Blotting Analysis: 0.25 µg/mL of this antibody detected Peptide YY in 10 µg of rat small intestine tissue lysate.
Descripción de destino
Otras notas
Not finding the right product?
Try our Herramienta de selección de productos.
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable