ABN433
Anti-Corticotropin-Releasing Factor Receptor 2 Antibody
1.0 mg/mL, from rabbit
Sinónimos:
Corticotropin-releasing factor receptor 2, CRF-R-2, CRF-R2, CRFR-2, Corticotropin-Releasing Factor Receptor 2, Corticotropin-releasing hormone receptor 2, CRH-R-2, CRH-R2
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
rabbit
Nivel de calidad
forma del anticuerpo
affinity isolated antibody
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
polyclonal
purificado por
affinity chromatography
reactividad de especies
human
reactividad de especies (predicha por homología)
monkey (based on 100% sequence homology), mouse (based on 100% sequence homology), rat (based on 100% sequence homology), hamster (based on 100% sequence homology), primate (based on 100% sequence homology)
concentración
1.0 mg/mL
técnicas
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
wet ice
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... CRHR2(1395)
Descripción general
Inmunógeno
Aplicación
Neuroscience
Developmental Signaling
Immunohistochemistry Analysis: A 1:500 dilution from a representative lot detected Corticotropin-Releasing Factor Receptor 2 in human colon and Bowman′s capsule epithelial cells.
Calidad
Western Blotting Analysis: 1.0 µg/mL of this antibody detected Corticotropin-Releasing Factor Receptor 2 in 10 µg of human colon tissue lysate.
Descripción de destino
Ligadura / enlace
Forma física
Almacenamiento y estabilidad
Cláusula de descargo de responsabilidad
Not finding the right product?
Try our Herramienta de selección de productos.
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable