ABN308
Anti-DISC1 Antibody
from rabbit, purified by affinity chromatography
Sinónimos:
Disrupted in schizophrenia 1
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
rabbit
Nivel de calidad
forma del anticuerpo
affinity isolated antibody
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
polyclonal
purificado por
affinity chromatography
reactividad de especies
rat, mouse, human
técnicas
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
wet ice
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... DISC1(27185)
Descripción general
Inmunógeno
Aplicación
Immunocytochemistry Analysis: A 1:2,000 dilution from a representative lot detected DISC1 in HeLa cells.
Western Blot Analysis: 2 µg/mL from a representative lot detected DISC1 in 10 µg/mL of SK-N-SH cell lysate and mouse brain tissue lysate.
Neuroscience
Developmental Neuroscience
Calidad
Immunohistochemistry Analysis: A 1:2,000 dilution of this antibody lot detected DISC1 in human brain tissue.
Descripción de destino
Forma física
Almacenamiento y estabilidad
Nota de análisis
Human brain tissue
Otras notas
Cláusula de descargo de responsabilidad
Not finding the right product?
Try our Herramienta de selección de productos.
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable