ABN27
Anti-GRIP-1 Antibody, CT
from rabbit, purified by affinity chromatography
Sinónimos:
glutamate receptor interacting protein 1, glutamate receptor-interacting protein 1
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
rabbit
Nivel de calidad
forma del anticuerpo
affinity isolated antibody
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
polyclonal
purificado por
affinity chromatography
reactividad de especies
rat
reactividad de especies (predicha por homología)
mouse (based on 100% sequence homology), human (based on 100% sequence homology), chimpanzee (based on 100% sequence homology)
técnicas
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
wet ice
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
rat ... Grip1(84016)
Descripción general
Especificidad
Inmunógeno
Aplicación
Immunohistochemistry Analysis: 1:300 dilution from a previous lot detected GRIP-1 in rat brain cells.
Neuroscience
Signaling Neuroscience
Calidad
Western Blot Analysis: 0.05 µg/mL of this antibody detected GRIP-1 on 10 µg of rat brain cytosol tissue lysate.
Descripción de destino
Ligadura / enlace
Forma física
Almacenamiento y estabilidad
Nota de análisis
Rat brain cytosol tissue lysate
Otras notas
Cláusula de descargo de responsabilidad
Not finding the right product?
Try our Herramienta de selección de productos.
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable