ABN204
Anti-MOB kinase activator 3B Antibody
from rabbit, purified by affinity chromatography
Sinónimos:
MOB kinase activator 3B, Mob1 homolog 2b, Mps one binder kinase activator-like 2B
About This Item
origen biológico
rabbit
Nivel de calidad
forma del anticuerpo
affinity isolated antibody
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
polyclonal
purificado por
affinity chromatography
reactividad de especies
mouse, human
reactividad de especies (predicha por homología)
bovine (based on 100% sequence homology), rat (based on 100% sequence homology)
técnicas
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
wet ice
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... MOB3B(79817)
Descripción general
Especificidad
Inmunógeno
Aplicación
Calidad
Western Blotting Analysis: 1.0 µg/mL of this antibody detected MOB kinase activator 3B in 10 µg of MOB kinase activator 3B transfected cell lysate.
Descripción de destino
Nota de análisis
MOB kinase activator 3B transfected cell lysate
Otras notas
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable