ABN1357
Anti-C9ORF72/C9RANT (GPsense-CT)
serum, from rabbit
Sinónimos:
C9ORF72/C9RANT (GP-CT, alpha-GP-CT-antisense, alpha-GP-CT
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
rabbit
Nivel de calidad
forma del anticuerpo
serum
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
polyclonal
reactividad de especies
human
técnicas
immunocytochemistry: suitable
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
ambient
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... C9orf72(203228)
Descripción general
Especificidad
Inmunógeno
Aplicación
Immunofluorescence Analysis: A representative lot detected C9ORF72/C9RANT (GPsense-CT) in V5-GP-Ct Transfected HEK293T (Zu, T., et. al. (2013). Proc Natl Acad Sci USA. 110(51):E4968-77).
Immunocytochemistry Analysis: A 1:500 dilution from a representative lot detected C9ORF72/C9RANT (GPsense-CT) in HEK293 cells.
Immunohistochemistry Analysis: A representative lot detected C9ORF72/C9RANT (GPsense-CT) in aggregates found in neurons of the CA and DG regions of the hippocampus (Zu, T., et. al. (2013). Proc Natl Acad Sci USA. 110(51):E4968-77).
Western Blotting Analysis: A representative lot detected C9ORF72/C9RANT (GPsense-CT) in Western Blotting applications (Zu, T., et. al. (2013). Proc Natl Acad Sci USA. 110(51):E4968-77).
Calidad
Western Blotting Analysis: A 1:1,000 dilution of this antibody detected C9ORF72/C9RANT (GPsense-CT) in 10 µL lysate from HEK293 cells transfected with V5-GP-Ct construct.
Descripción de destino
Otras notas
Not finding the right product?
Try our Herramienta de selección de productos.
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1