ABN1011
Anti-Peroxiredoxin-2 Antibody
serum, from rabbit
Sinónimos:
Peroxiredoxin-2, Thiol-specific antioxidant protein, TSA, Thioredoxin peroxidase 1, Thioredoxin-dependent peroxide reductase 1
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
rabbit
Nivel de calidad
forma del anticuerpo
serum
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
polyclonal
reactividad de especies
rat, human, mouse
técnicas
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
wet ice
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... PRDX2(7001)
Descripción general
Inmunógeno
Aplicación
Neuroscience
Neurodegenerative Diseases
Immunocytochemistry Analysis: A representative lot detected Peroxiredoxin-2 in COS cells (Prof. Mustapha Oulad, IGBMC, France.).
Calidad
Western Blotting Analysis: A 1:1,000 dilution of this antibody detected Peroxiredoxin-2 in 10 µg of mouse brain tissue lysate.
Descripción de destino
Forma física
Almacenamiento y estabilidad
Handling Recommendations: Upon receipt and prior to removing the cap, centrifuge the vial and gently mix the solution. Aliquot into microcentrifuge tubes and store at -20°C. Avoid repeated freeze/thaw cycles, which may damage IgG and affect product performance.
Cláusula de descargo de responsabilidad
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable