ABF288
Anti-NOD4 Antibody
from rabbit, purified by affinity chromatography
Sinónimos:
Protein NLRC5, Caterpiller protein 16.1, CLR16.1, Nucleotide-binding oligomerization domain protein 27, Nucleotide-binding oligomerization domain protein 4
About This Item
origen biológico
rabbit
Nivel de calidad
forma del anticuerpo
affinity isolated antibody
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
polyclonal
purificado por
affinity chromatography
reactividad de especies
mouse, human
técnicas
immunocytochemistry: suitable
immunofluorescence: suitable
western blot: suitable
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
wet ice
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... NLRC5(84166)
Descripción general
Inmunógeno
Aplicación
Immunofluorescence Analysis: 20 μg/mL from a representative lot detected NOD4 in HeLa cells.
Calidad
Western Blotting Analysis: 1 μg/mL of this antibody detected NOD4 in EL4 cell lysate.
Descripción de destino
Otras notas
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable