ABF1070
Anti-DRBP76/ILF3 Antibody
serum, from rabbit
Sinónimos:
Interleukin enhancer-binding factor 3, Double-stranded RNA-binding protein 76, DRBP76, M-phase phosphoprotein 4, MPP4, Nuclear factor associated with dsRNA, NFAR, Nuclear factor of activated T-cells 90 kDa, NF-AT-90, Translational control protein 80, TCP
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
rabbit
Nivel de calidad
forma del anticuerpo
serum
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
polyclonal
reactividad de especies
human
técnicas
western blot: suitable
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... ILF3(3609)
Descripción general
Especificidad
Inmunógeno
Aplicación
Western Blotting Analysis: A representative lot detected DRBP76/ILF3 in the nuclear fractions prepared from Wt11 (HEK293 expressing Flag-tagged wild-type TLR3) cells (Zhu, J., et al, (2010). J Immunol. 184(10):5768-5776; Sarkar, S.N., et al, (2004). Nat Struct Mol Biol. 11(11):1060-1067).
Calidad
Western Blotting Analysis: A 1:500 of this antibody detected DRBP76/ILF3 in 10 µg of MDA-MB-435 cell lysate.
Descripción de destino
Otras notas
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable