ABF1069
Anti-TOE1 (Ab-86)
from rabbit, purified by affinity chromatography
Sinónimos:
Target of EGR1 protein 1
About This Item
origen biológico
rabbit
Nivel de calidad
forma del anticuerpo
affinity isolated antibody
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
polyclonal
purificado por
affinity chromatography
reactividad de especies
human
técnicas
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
ambient
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... TOE1(114034)
Categorías relacionadas
Descripción general
Especificidad
Inmunógeno
Aplicación
Western Blotting Analysis: A representative lot detected FLAG-tagged wild-type or mutant TOE1 with D328A, D363A/D373A, or D387A point mutions following their immunoprecipitation by an anti-FLAG antibody (Sperandio, S., et al. (2015). Proc. Natl. Acad. Sci. U. S. A. 112(26):E3392-E3401).
Inflammation & Immunology
Calidad
Western Blotting Analysis: A 1:10,000 dilution of this antibody detected TOE1 in 10 µg of HeLa cell lysate.
Descripción de destino
Forma física
Almacenamiento y estabilidad
Otras notas
Cláusula de descargo de responsabilidad
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1