ABE798
Anti-KPNA6 Antibody
from rabbit, purified by affinity chromatography
Sinónimos:
Importin subunit alpha-7, Karyopherin subunit alpha-6
About This Item
origen biológico
rabbit
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
polyclonal
purificado por
affinity chromatography
reactividad de especies
human
técnicas
immunofluorescence: suitable
western blot: suitable
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
wet ice
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... KPNA6(23633)
Descripción general
Especificidad
Inmunógeno
Aplicación
Calidad
Western Blotting Analysis: 1 μg/mL of this antibody detected KPNA6 in HEK293 cell lysate.
Descripción de destino
Otras notas
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable