Saltar a
ABE74
Anticuerpo anti-FoxP4
serum, from rabbit
Sinónimos:
forkhead box P4, fork head-related protein like A, Fork head-related protein-like A, winged-helix repressor FOXP4
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
A ustedes/SKUDisponibilidadPrecio
100 μL
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
433,00 €
Acerca de este artículo
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
polyclonal
Application:
ICC, IHC, WB
Citations:
3
433,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicita un pedido personalizado
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
biological source
rabbit
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
serum
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
species reactivity
human
species reactivity (predicted by homology)
mouse (based on 100% sequence homology)
technique(s)
immunocytochemistry: suitable, immunohistochemistry: suitable, western blot: suitable
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
mouse ... Foxp4(74123)
General description
La Forkhead box proteína P4 (FoxP4) es un represor multidominio de la transcripción. Esta proteína es un miembro de la familia Fox de proteínas que se caracteriza por su único motivo de unión al ADN de hélice alada. Los miembros de esta familia son conocidos por su capacidad para regular tanto el destino celular como la diferenciación de varios tejidos. La FoxP4 actúa reprimiendo la expresión mediante su interacción con el ADN. Para que se produzca la unión al ADN, la FoxP4 debe formar homodímeros y heterodímeros con la FoxP1 y la FoxP2. Durante la embriogénesis, se observa expresión de esta proteína en el pulmón y el cerebro. En adultos, la expresión se observa en corazón, pulmón, cerebro, hígado, bazo, testículo y riñón. El empalme alternativo tiene como consecuencia la expresión de tres isoformas conocidas.
~86 kDa y ~79 kDa observados. Tres isoformas conocidas debido al empalme alternativo.
Immunogen
Epítopo: Desconocido
Proteína recombinante etiquetada con GST que corresponde a la FoxP4 de ratón.
Application
Análisis mediante inmunocitoquímica: Dilución 1:500 de un lote representativo detectó la FoxP4 en células HeLa.
Análisis de inmunohistoquímica: Un laboratorio independiente utilizó un lote representativo en IH. (Lu, M.M., et al. (2002). Mechanisms of Development 119S:S197–S202.)
Categoría de investigación
Epigenética y función nuclear
Subcategoría de investigación
Factores de transcripción
Utilización del anticuerpo anti-FoxP4 (anticuerpo policlonal de conejo) validado en ICC, WB e IHC para detectar la FoxP4, también conocido como Forkhead box P4, represor de hélice alada FOXP4.
Biochem/physiol Actions
Este anticuerpo reconoce la FoxP4.
Physical form
Sin purificar
Suero policlonal de conejo no purificado con azida sódica al 0,05 %.
Preparation Note
Estable durante 1 año a -20°C desde la fecha de recepción.
Recomendaciones de manipulación: Tras su recepción, y antes de quitar la tapa, centrifugue el vial y mezcle suavemente la disolución. Distribúyalo en alícuotas en tubos de microcentrífuga y guárdelo a -20°C. Evite ciclos repetidos de congelación y descongelación que pueden dañar la IgG y afectar al rendimiento del producto.
Analysis Note
Control
Lisado de células cerebrales humanas
Evaluada mediante inmunotransferencia Western en lisado de células cerebrales humanas.
Análisis mediante inmunoelectrotransferencia: Una dilución 1:1 000 de este anticuerpo detectó la FoxP4 en 10 µg de lisado de células cerebrales humanas.
Other Notes
Concentración: Para conocer la concentración específica del lote, consulte el certificado de análisis.
Disclaimer
Salvo que se indique lo contrario en nuestro catálogo o en otra documentación de la empresa que acompañe al producto, nuestros productos están indicados sólo para investigación y no deben utilizarse para ningún otro propósito, como, entre otros, usos comerciales no autorizados, diagnóstico in vitro, usos terapéuticos ex vivo o in vivo o cualquier tipo de consumo o aplicación en humanos o animales.
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
ABE68AV39817MABE415
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
100
antibody form
serum
antibody form
serum
antibody form
IgG fraction of antiserum
antibody form
purified immunoglobulin
biological source
rabbit
biological source
rabbit
biological source
rabbit
biological source
mouse
clone
polyclonal
clone
polyclonal
clone
polyclonal
clone
FOXP2-73A/8, monoclonal
species reactivity
human
species reactivity
human, mouse
species reactivity
human, rabbit
species reactivity
human
Still not finding the right product?
Pruebe nuestra Herramienta de selección de productos para limitar sus opciones
Clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1